Learn More
Petromizonol 24-Sulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30417981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417981 1 mg
30415635 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30417981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2935261MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1379583-33-1
Fórmula molecular C24 H41 O7 S . Na
Peso molecular (g/mol) 496.63
Nombre IUPAC sodio; [(4R)-4-[(3R,5R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentilo] sulfato
SMILES C[C@@]12[C@@]3([C@]([C@]4([C@](C)([C@@H](O)C3)[C@@]([C@@H](CCCOS(=O)(=O)O)C)(CC4)[H])[H])([C@H](O)C[C@]1(C[C@H](O)CC2)[H])[H])[H].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petromyzonol-24-Sulfate, Sodium Salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H42O7S.Na/c1-14(5-4-10-31-32(28,29)30)17-6-7-18-22-19(13-21(27)24(17,18)3)23(2)9-8-16(25)11-15(23)12-20(22)26;/h14-22,25-27H,4-13H2,1-3H3,(H,28,29,30);/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.2471