CAS RN 137687-00-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Metilumbeleliferil 2-Amino-2-desoxi-Alfa-D-glucopiranósido (>90%), TRC
CAS: 137687-00-4 Fórmula molecular: C16 H19 N O7 Peso molecular (g/mol): 337.32 Nombre IUPAC: 7-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]oxi-4-metilcromo-2-una SMILES: CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)ccc12