Learn More
4-Metilumbeleliferil 2-Amino-2-desoxi-Alfa-D-glucopiranósido (>90%), TRC
Código de producto. 30478953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478953 5 mg 5 miligramos
30471115 25 mg 25 miligramos
30470872 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3342755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137687-00-4
Fórmula molecular C16 H19 N O7
Peso molecular (g/mol) 337.32
Nombre IUPAC 7-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]oxi-4-metilcromo-2-una
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl 2-Amino-2-deoxy-a-D-glucopyranoside
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO7/c1-7-4-12(19)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-13(17)15(21)14(20)11(6-18)24-16/h2-5,11,13-16,18,20-21H,6,17H2,1H3/t11-,13-,14-,15-,16+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1162