CAS RN 137433-23-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-Hidroxicloroquina, TRC
CAS: 137433-23-9 Fórmula molecular: C18 H26 Cl N3 O Peso molecular (g/mol): 335.87 Sinónimo: Ethanol, 2-[[4-[(7-Chloro-4-Quinolinyl)Amino]Pentyl]Ethylamino]-, (R)-,2-[[(4R)-4-[(7-Chloro-4-Quinolinyl)Amino]Pentyl]Ethylamino]Ethanol,2-[[(4R)-4-[(7-Chloro-4-Quinolinyl)Amino]Pentyl]Ethylamino]-Ethanol Nombre IUPAC: 2-[[(4R)-4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]pentilo]-etilamino]etanol SMILES: Ccn(Cco)Ccc[C@@H](C)Nc1Ccnc2Cc(Cl)Ccc12