Learn More
(R)-Hidroxicloroquina, TRC
Código de producto. 30368165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368165 25 mg -
30350959 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37371025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137433-23-9
Fórmula molecular C18 H26 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 335.87
Sinónimo Ethanol, 2-[[4-[(7-Chloro-4-Quinolinyl)Amino]Pentyl]Ethylamino]-, (R)-, 2-[[(4R)-4-[(7-Chloro-4-Quinolinyl)Amino]Pentyl]Ethylamino]Ethanol, 2-[[(4R)-4-[(7-Chloro-4-Quinolinyl)Amino]Pentyl]Ethylamino]-Ethanol
Nombre IUPAC 2-[[(4R)-4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]pentilo]-etilamino]etanol
SMILES Ccn(Cco)Ccc[C@@H](C)Nc1Ccnc2Cc(Cl)Ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Hydroxychloroquine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26ClN3O/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)/t14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1764