CAS RN 1373869-89-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac N-Propoli-2-cianimidirrolidina-5-ácido acético, TRC
CAS: 1373869-89-6 Fórmula molecular: C10H15N3O2 Peso molecular (g/mol): 209.24 Sinónimo: Pramipexole Related Compound,(2S,5E)-5-(Cyanoimino)-1-propyl-2-pyrrolidineacetic Acid Nombre IUPAC: 2-[(2S,5E)-5-cianoimino-1-propilpirrolidina-2-il]ácido acético SMILES: CCCN1C(CCC1=NC#N)CC(=O)O