Learn More
rac N-Propoli-2-cianimidirrolidina-5-ácido acético, TRC
Código de producto. 30421917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421917 5 mg -
30412443 100 mg 100 miligramos
30420287 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8351505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373869-89-6
Fórmula molecular C10H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 209.24
Sinónimo Pramipexole Related Compound, (2S,5E)-5-(Cyanoimino)-1-propyl-2-pyrrolidineacetic Acid
Nombre IUPAC 2-[(2S,5E)-5-cianoimino-1-propilpirrolidina-2-il]ácido acético
SMILES CCCN1C(CCC1=NC#N)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Propyl-2S-cyanimidopyrrolidine-5-acetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O2/c1-2-5-13-8(6-10(14)15)3-4-9(13)12-7-11/h8H,2-6H2,1H3,(H,14,15)/b12-9+/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1164
Porcentaje de pureza >95%