CAS RN 1373771-50-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Lactoil-tirosina, TRC
CAS: 1373771-50-6 Fórmula molecular: C12H15NO5 Peso molecular (g/mol): 253.25 Sinónimo: ((S)-2-Hydroxypropanoyl)-L-tyrosine Nombre IUPAC: (2S)-3-(4-hidroxifenil)-2-(2-hidroxipropanoilamino)ácido propanoico SMILES: CC(O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O