Learn More
N-Lactoil-tirosina, TRC
Código de producto. 30011078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011078 10 mg 10 miligramos
30005312 25 mg 25 miligramos
30008348 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL16532010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373771-50-6
Fórmula molecular C12H15NO5
Peso molecular (g/mol) 253.25
Sinónimo ((S)-2-Hydroxypropanoyl)-L-tyrosine
Nombre IUPAC (2S)-3-(4-hidroxifenil)-2-(2-hidroxipropanoilamino)ácido propanoico
SMILES CC(O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Lactoyl-tyrosine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO5/c1-7(14)11(16)13-10(12(17)18)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,7,10,14-15H,6H2,1H3,(H,13,16)(H,17,18)/t7?,10-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.095
Porcentaje de pureza >95%