CAS RN 1373393-59-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N,N'-[6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diil]bis[2,3-diclorobenzamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N,N'-[6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diil]bis[2,3-diclorobenzamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N,N'-[6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diil]bis[2,3-diclorobenzamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.