Learn More
N,N'-[6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diil]bis[2,3-diclorobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-[6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diyl]bis-2,3-dichlorobenzamide |
| CAS | 1373393-59-9 |
| Fórmula molecular | C23H11Cl6N5O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzamide, N,N'-[6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diyl]bis[2,3-dichloro-, 2,3-Dichloro-N-[3-[(2,3-dichlorobenzoyl)amino]-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]benzamide, N,N'-[6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diyl]bis[2,3-dichlorobenzamide] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H11Cl6N5O2/c24-13-7-1-4-10(16(13)27)19-20(30-21(35)11-5-2-8-14(25)17(11)28)31-23(34-33-19)32-22(36)12-6-3-9-15(26)18(12)29/h1-9H,(H2,30,31,32,34,35,36) |
| SMILES | Clc1cccc(C(=O)Nc2nnc(c(NC(=O)c3cccc(Cl)c3Cl)n2)c4cccc(Cl)c4Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3-dicloro-N-[3-[(2,3-diclorobenzoil)amino]-6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazin-5-il]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 602.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 598.9044 |