CAS RN 1373350-60-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-[2-(Acetiloxi)-6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H )-il]-5-bromo-1-(2-fluorofenil)-2-pentanona (2Z)-2-butenodioato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-[2-(Acetiloxi)-6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H )-il]-5-bromo-1-(2-fluorofenil)-2-pentanona (2Z)-2-butenodioato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.