Learn More
1-[2-(Acetiloxi)-6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H )-il]-5-bromo-1-(2-fluorofenil)-2-pentanona (2Z)-2-butenodioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-5-bromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone (2Z)-2-Butenedioate |
| CAS | 1373350-60-7 |
| Fórmula molecular | C24H25BrFNO7S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-(5-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-2-oxopentyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl Acetate Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21BrFNO3S.C4H4O4/c1-13(24)26-19-11-14-12-23(10-8-18(14)27-19)20(17(25)7-4-9-21)15-5-2-3-6-16(15)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-6,11,20H,4,7-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccc([N+](=O)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | [5-[5-bromo-1-(2-fluorofenil)-2-oxopentil]-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-2-il] acetato; ácido (Z)-but-2-enedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 570.43 |