CAS RN 1372605-11-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Hidroxi monopropilheptilftalato (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 1372605-11-2 Fórmula molecular: C18 H26 O5 Peso molecular (g/mol): 322.4 Sinónimo: OH-MiDP,1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(6-Hydroxy-2-propylheptyl) Ester, OH-MPHP SMILES: CCCC(CCCC(C)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O