Learn More
6-Hidroxi monopropilheptilftalato (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17974875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974875 2.5 mg 2.50 miligramo
17913995 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17974875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5670752.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1372605-11-2
Fórmula molecular C18 H26 O5
Peso molecular (g/mol) 322.4
Sinónimo OH-MiDP, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(6-Hydroxy-2-propylheptyl) Ester, OH-MPHP
SMILES CCCC(CCCC(C)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Monopropylheptylphthalate (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O5/c1-3-7-14(9-6-8-13(2)19)12-23-18(22)16-11-5-4-10-15(16)17(20)21/h4-5,10-11,13-14,19H,3,6-9,12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.178
Porcentaje de pureza >95%