CAS RN 137234-87-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6-Etil-5-fluoropirimidina-4(3H)-ona, TRC
CAS: 137234-87-8 Fórmula molecular: C6 H7 F N2 O Peso molecular (g/mol): 142.13 Sinónimo: 4(3H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro-,4(1H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro- (9CI),6-Ethyl-5-fluoro-4-hydroxypyrimidine,6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one,6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4-ol Nombre IUPAC: 4-etil-5-fluoro-1H-pirimidina-6-una SMILES: CCC1=C(F)C(=O)NC=N1
2
6-etil-5-fluoropirimidin-4(3H)-ona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.