Learn More
6-Etil-5-fluoropirimidina-4(3H)-ona, TRC
Código de producto. 30383448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383448 10 g
30372082 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91801510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137234-87-8
Fórmula molecular C6 H7 F N2 O
Peso molecular (g/mol) 142.13
Sinónimo 4(3H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro-, 4(1H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro- (9CI), 6-Ethyl-5-fluoro-4-hydroxypyrimidine, 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one, 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4-ol
Nombre IUPAC 4-etil-5-fluoro-1H-pirimidina-6-una
SMILES CCC1=C(F)C(=O)NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7FN2O/c1-2-4-5(7)6(10)9-3-8-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0542