Learn More
6-etil-5-fluoropirimidin-4(3H)-ona, Mikromol™
Descripción
6-etil-5-fluoropirimidin-4(3H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one |
| CAS | 137234-87-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H7 F N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4(3H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro-, 4(1H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro- (9CI), 6-Ethyl-5-fluoro-4-hydroxypyrimidine, 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one, 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7FN2O/c1-2-4-5(7)6(10)9-3-8-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | CCC1=C(F)C(=O)NC=N1 |
| Nombre IUPAC | 4-etil-5-fluoro-1H-pirimidin-6-ona |
| Mostrar más |