CAS RN 136954-20-6
IUPAC Nombre:
3-sulfanylhexyl acetate
Sinónimos:
3-sulfanylhexyl acetate
Peso molecular (g/mol):
176.27
Fórmula molecular:
C8H16O2S
InChi Key:
JUCARGIKESIVLB-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCC(S)CCOC(C)=O
1
–
1
de
1
resultados
1
Acetato de 3-sulfanilhexilo, TRC
CAS: 136954-20-6 Fórmula molecular: C8H16O2S Peso molecular (g/mol): 176.28 Sinónimo: 3-Mercapto-1-hexanol 1-Acetate Nombre IUPAC: Acetato de 3-sulfanilhexilo SMILES: CCCC(S)CCOC(=O)C