Learn More
Acetato de 3-sulfanilhexilo, TRC
Código de producto. 30413679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30413679 5 g
1 options
Código de producto. 30413679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6891055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136954-20-6
Fórmula molecular C8H16O2S
Peso molecular (g/mol) 176.28
Sinónimo 3-Mercapto-1-hexanol 1-Acetate
Nombre IUPAC Acetato de 3-sulfanilhexilo
SMILES CCCC(S)CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Sulfanylhexyl Acetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2S/c1-3-4-8(11)5-6-10-7(2)9/h8,11H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0871