accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClClCl

CAS RN 13692-14-3

IUPAC Nombre: 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-ol
Sinónimos: 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanol
Peso molecular (g/mol): 225.49
Fórmula molecular: C8H7Cl3O
InChi Key: XHEPANNURIQWRM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(CCl)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados