Learn More
Alcohol a-(clorometil)-2,4-diclorobencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzyl Alcohol |
| CAS | 13692-14-3 |
| Fórmula molecular | C8H7Cl3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dichloro-α-(chloromethyl)benzyl Alcohol, 2,4-Dichloro-α-chloromethylbenzenemethanol, 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3,8,12H,4H2 |
| SMILES | ClC1=CC(Cl)=C(C(O)CCl)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)etan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 225.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.96 |