accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClOPOOClClOClCl

CAS RN 13674-87-8

IUPAC Nombre: tris(1,3-dichloropropan-2-yl) phosphate
Sinónimos: tris(1,3-dichloropropan-2-yl) phosphate
Peso molecular (g/mol): 430.89
Fórmula molecular: C9H15Cl6O4P
InChi Key: ASLWPAWFJZFCKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCC(CCl)OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados