Learn More
Fosfato de tris-(1,3-dicloroisopropilo) Estándar 50 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30319166 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30319166 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011137AL
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl) phosphate
CAS 13674-87-8
Nombres de analitos o componentes Tris(2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl) phosphate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H15 Cl6 O4 P
Concentración 50 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2
SMILES ClCC(CCl)OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
Nombre IUPAC fosfato de tris(1,3-dicloropropan-2-ilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 430.9
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.8839 g/mol