Learn More
TDCPP, MedChemExpress
Código de producto. 16445176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16445176 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16445176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108712
MedChemExpress TDCPP is a chlorinated analog of tris(2,3-dibromopropyl)phosphate (Tris) which is one of the most detected organophosphorus flame retardants (OPFRs) in the environment.
TDCPP is a chlorinated analog of tris(2,3-dibromopropyl)phosphate (Tris) which is one of the most detected organophosphorus flame retardants (OPFRs) in the environment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TDCPP
Forma física Oil
CAS 13674-87-8
Color Colorless
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H15Cl6O4P
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (232.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (145.05 mM)
SMILES O=P(OC(CCl)CCl)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
Peso molecular (g/mol) 430.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.9
Porcentaje de pureza 98.0%