CAS RN 1367369-76-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1R,3R,4R)-Entecavir, TRC
CAS: 1367369-76-3 Fórmula molecular: C12 H15 N5 O3 Peso molecular (g/mol): 277.28 Sinónimo: 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-,(1R,3R,4R)-Entecavir,(1'R,3'R,4'R)-Entecavir,[1R-(1α,3β,4β)]-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one,2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one Nombre IUPAC: 2-amino-9-[(1R,3R,4R)-4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilideneciclopentilo]-1H-purina-6-uno SMILES: NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3C[C@@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1