Learn More
(1R,3R,4R)-Entecavir, TRC
Código de producto. 30179541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179541 2.5 mg 2.50 miligramo
30179016 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5589352.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1367369-76-3
Fórmula molecular C12 H15 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 277.28
Sinónimo 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, (1R,3R,4R)-Entecavir, (1'R,3'R,4'R)-Entecavir, [1R-(1α,3β,4β)]-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(1R,3R,4R)-4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilideneciclopentilo]-1H-purina-6-uno
SMILES NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3C[C@@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1'R,3'R,4'R)-Entecavir
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1175