CAS RN 13653-84-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
[p-Terfenilo]-4,4' '-Ácido dicarboxílico, TRC
CAS: 13653-84-4 Fórmula molecular: C20 H14 O4 Peso molecular (g/mol): 318.32 Sinónimo: [1,1':4',1' '-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid Nombre IUPAC: Ácido benzoico 4-[4-(4-carboxifenil)fenil] SMILES: OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)C(=O)O