Learn More
[p-Terfenilo]-4,4' '-Ácido dicarboxílico, TRC
Código de producto. 30419573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419573 250 mg 250 miligramos
30414298 500 mg -
30417088 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT116700250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13653-84-4
Fórmula molecular C20 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 318.32
Sinónimo [1,1':4',1' '-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid
Nombre IUPAC Ácido benzoico 4-[4-(4-carboxifenil)fenil]
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [p-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14O4/c21-19(22)17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(12-8-16)20(23)24/h1-12H,(H,21,22)(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0892