CAS RN 136430-27-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3-(metil-d3-tio)propionaldehído, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
2
3-Metil-d3-tiopropanal, TRC
CAS: 136430-27-8 Fórmula molecular: C4 2H3 H5 S Peso molecular (g/mol): 91.19 Sinónimo: Propanal, 3-(methyl-d3-thio)- (9CI),3-(Methyl-d3-thio)propanal,3-Methyl-d3-thiopropanal,3-(Methyl-d3-mercapto)propionaldehyde,Methional-d3,Methional-D3 (S-methyl-D3) Nombre IUPAC: 4,4,4-trideuteriobutanètil SMILES: [2H]C([2H])([2H])CCC=S