Learn More
3-Metil-d3-tiopropanal, TRC
Código de producto. 30482553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482553 50 mg 50 miligramos
30474345 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30482553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33077250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136430-27-8
Fórmula molecular C4 2H3 H5 S
Peso molecular (g/mol) 91.19
Sinónimo Propanal, 3-(methyl-d3-thio)- (9CI), 3-(Methyl-d3-thio)propanal, 3-Methyl-d3-thiopropanal, 3-(Methyl-d3-mercapto)propionaldehyde, Methional-d3, Methional-D3 (S-methyl-D3)
Nombre IUPAC 4,4,4-trideuteriobutanètil
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCC=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-d3-thiopropanal
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8S/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.0535