Learn More
3-(metil-d3-tio)propionaldehído, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-d3-thiopropanal |
| CAS | 136430-27-8 |
| Fórmula molecular | C4 2H3 H5 S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8S/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCC=S |
| Nombre IUPAC | 4,4,4-trideuteriobutanetial |
| Peso molecular (g/mol) | 91.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 91.0535 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 96% Chemical Purity |