CAS RN 1361414-26-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(4'-Ciano[1,1'-bifenilo]-4-il)-N'-[4-(3H-imidazo[4,5-b]piridina-7-il)fenilo] Urea, TRC
CAS: 1361414-26-7 Fórmula molecular: C26H18N6O Peso molecular (g/mol): 430.46 Sinónimo: SR-9186 Nombre IUPAC: 1-[4-(4-cianofenil)fenilo]-3-[4-(3H-imidazo[4,5-b]piridina-7-il)fenil]urea SMILES: O=C(NC1=CC=C(C2=CC=C(C#N)C=C2)C=C1)NC(C=C3)=CC=C3C4=C5C(NC=N5)=NC=C4