Learn More
N-(4'-Ciano[1,1'-bifenilo]-4-il)-N'-[4-(3H-imidazo[4,5-b]piridina-7-il)fenilo] Urea, TRC
Código de producto. 30359073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359073 25 mg 25 miligramos
30355391 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC96234525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1361414-26-7
Fórmula molecular C26H18N6O
Peso molecular (g/mol) 430.46
Sinónimo SR-9186
Nombre IUPAC 1-[4-(4-cianofenil)fenilo]-3-[4-(3H-imidazo[4,5-b]piridina-7-il)fenil]urea
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=CC=C(C#N)C=C2)C=C1)NC(C=C3)=CC=C3C4=C5C(NC=N5)=NC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)-N'-[4-(3H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl)phenyl] Urea
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H18N6O/c27-15-17-1-3-18(4-2-17)19-5-9-21(10-6-19)31-26(33)32-22-11-7-20(8-12-22)23-13-14-28-25-24(23)29-16-30-25/h1-14,16H,(H,28,29,30)(H2,31,32,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.1542