CAS RN 13589-02-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
H-PRO-PHE-OH, TRC
CAS: 13589-02-1 Fórmula molecular: C14H18N2O3 Peso molecular (g/mol): 262.3 Nombre IUPAC: (2S)-3-fenil-2-[[(2S)-pirrolida-2-carbonil]amino]ácido propanoico SMILES: O=C(O)[C@@H](NC([C@@H]1CCCN1)=O)CC2=CC=CC=C2