Learn More
H-PRO-PHE-OH, TRC
Código de producto. 30424470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424470 100 mg 100 miligramos
30419725 10 mg 10 miligramos
30421891 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP839523100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13589-02-1
Fórmula molecular C14H18N2O3
Peso molecular (g/mol) 262.3
Nombre IUPAC (2S)-3-fenil-2-[[(2S)-pirrolida-2-carbonil]amino]ácido propanoico
SMILES O=C(O)[C@@H](NC([C@@H]1CCCN1)=O)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-PRO-PHE-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O3/c17-13(11-7-4-8-15-11)16-12(14(18)19)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12,15H,4,7-9H2,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1317