CAS RN 135779-82-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bamaquimast, MedChemExpress
MedChemExpress Bamaquimast (F 10126; L 0042) is a potent antiasthmatic drug.