Learn More
Bamaquimast, MedChemExpress
Código de producto. 16489886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489886 50 mg 50 miligramos
16483358 10 mg 10 miligramos
16446087 5 mg 5 miligramos
16444606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101427
MedChemExpress Bamaquimast (F 10126; L 0042) is a potent antiasthmatic drug.
Bamaquimast (F 10126
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bamaquimast
Forma física Solid
CAS 135779-82-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H21N3O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo F 10126 L 0042
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (329.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCC)C2=C(C=CC=C2)N=C1CCCOC(NC)=O
Peso molecular (g/mol) 303.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.36
Porcentaje de pureza 98.0%