accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13575-74-1

IUPAC Nombre: 4-(3,4-dimethoxyphenyl)butanoic acid
Sinónimos: 4-(3,4-dimethoxyphenyl)butanoic acid
Peso molecular (g/mol): 224.26
Fórmula molecular: C12H16O4
InChi Key: IDQKCIAJGRMMNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(CCCC(O)=O)C=C1OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados