Learn More
Ácido 4-(3,4-dimetoxifenil)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butanoic Acid |
| CAS | 13575-74-1 |
| Fórmula molecular | C12H16O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dimethoxybenzenebutanoic Acid, 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric Acid, 3,4-Dimethoxybenzenebutanoic Acid, 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric Acid, NSC 286140 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 224.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1049 |