CAS RN 1357481-40-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
8-Undecil-7H,8H,9H-dinafto[1,8-bc:1',8'-hi]xanteno-7,9-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
8-Undecil-7H,8H,9H-dinafto[1,8-bc:1',8'-hi]xanteno-7,9-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
8-Undecil-7H,8H,9H-dinafto[1,8-bc:1',8'-hi]xanteno-7,9-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.