Learn More
8-Undecil-7H,8H,9H-dinafto[1,8-bc:1',8'-hi]xanteno-7,9-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Undecyl-7H,8H,9H-dinaphtho[1,8-bc:1',8'-hi]xanthene-7,9-dione |
| CAS | 1357481-40-3 |
| Fórmula molecular | C38H36O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 8-Undecyl-7H,8H,9H-dinaphtho[1,8-bc:1′,8′-hi]xanthene-7,9-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-19-26-33-35(39)27-20-11-15-24-17-13-22-29(31(24)27)37(33)41-38-30-23-14-18-25-16-12-21-28(32(25)30)36(40)34(26)38/h11-18,20-23,26H,2-10,19H2,1H3 |
| SMILES | O=C1C(C(CCCCCCCCCCC)C2=C(C3=CC=CC4=C3C(C2=O)=CC=C4)O5)=C5C6=CC=CC7=C6C1=CC=C7 |
| Nombre IUPAC | 8-undecil-7H-dinafto[1,8-bc:1',8'-hi]xanteno-7,9(8H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 540.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.27 |