accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2BrN

CAS RN 13534-97-9

IUPAC Nombre: 6-bromopyridin-3-amine
Sinónimos: 6-bromopyridin-3-amine
Peso molecular (g/mol): 173.01
Fórmula molecular: C5H5BrN2
InChi Key: XTHKRYHULUJQHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(Br)N=C1
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)