Learn More
5-Amino-2-bromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354396 25 g 25 g
11334396 1 g 1 g
11344396 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20008.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13534-97-9 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13534-97-9
Fórmula molecular C5H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 173.013
Número MDL MFCD01646116
Clave InChI XTHKRYHULUJQHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-6-bromopyridine, 5-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-5-aminopyridine, 6-bromo-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-bromo, 6-bromo-pyridin-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridylamine, 2-bromo-5-amino pyridine, 2-bromopyridin-5-amine, 6-bromopyrid-3-ylamine
PubChem CID 642811
Nombre IUPAC 6-bromopiridin-3-amina
SMILES C1=CC(=NC=C1N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-bromopyridine
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 25 g
Beilstein 109102
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 97%