Learn More
3-Amino-6-bromopyridine, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10542212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10542212 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10542212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360610010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-6-bromopyridine
CAS 13534-97-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75.0°C to 79.0°C
Color Beige to Black-Brown
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H5BrN2
Número MDL MFCD01646116
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-amino-6-bromopyridine, 5-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-5-aminopyridine, 6-bromo-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-bromo, 6-bromo-pyridin-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridylamine, 2-bromo-5-amino pyridine, 2-bromopyridin-5-amine, 6-bromopyrid-3-ylamine
Clave InChI XTHKRYHULUJQHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1N)Br
Nombre IUPAC 6-bromopiridin-3-amina
Peso molecular (g/mol) 173.013
PubChem CID 642811
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-6-bromopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.