CAS RN 1351996-69-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido taurocólico-sal sodio D8, TRC
CAS: 1351996-69-4 Fórmula molecular: C26H36D8NNaO7S Peso molecular (g/mol): 545.73 Sinónimo: 2-[[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-ethanesulfonic Acid-d8 Sodium Salt,3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic Acid-24-taurine-d8 Sodium Salt,Cholaic Acid-d8 Sodium Salt,Cholic Acid-d8 Taurine Sodium Salt,Cholyltaurine-d8 Sodium Salt,N-Choloyltaurine-d8 Sodium Salt,NSC 25505-d8 Sodium Salt SMILES: O=C(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(O[Na])=O)CC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@@]2(C)[C@@H](O)C[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@@]43C