Learn More
Ácido taurocólico-sal sodio D8, TRC
Código de producto. 30415321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415321 10 mg
30413922 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30415321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00885310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1351996-69-4
Fórmula molecular C26H36D8NNaO7S
Peso molecular (g/mol) 545.73
Sinónimo 2-[[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-ethanesulfonic Acid-d8 Sodium Salt, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic Acid-24-taurine-d8 Sodium Salt, Cholaic Acid-d8 Sodium Salt, Cholic Acid-d8 Taurine Sodium Salt, Cholyltaurine-d8 Sodium Salt, N-Choloyltaurine-d8 Sodium Salt, NSC 25505-d8 Sodium Salt
SMILES O=C(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(O[Na])=O)CC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@@]2(C)[C@@H](O)C[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@@]43C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurocholic Acid-d8 Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;/m1./s1/i8D2,10D2,11D2,12D2;
Porcentaje de pureza >95%