accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFOSCl

CAS RN 135192-53-9

IUPAC Nombre: 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl chloromethanethioate
Sinónimos: 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl chloromethanethioate
Peso molecular (g/mol): 262.58
Fórmula molecular: C7ClF5OS
InChi Key: DKFQHZNKNWNZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C(F)=C(OC(Cl)=S)C(F)=C1F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados