Learn More
Clorotionoformiato de pentafluorofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentafluorophenyl Chlorothionoformate |
| CAS | 135192-53-9 |
| Fórmula molecular | C7ClF5OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7ClF5OS/c8-7(15)14-6-4(12)2(10)1(9)3(11)5(6)13 |
| SMILES | Fc1c(F)c(F)c(OC(=S)Cl)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | Clorometanotioato de O-(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 262.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.9279 |