CAS RN 1350361-89-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Piperazina-1-il-quinolina Dihidrocloruro, TRC
CAS: 1350361-89-5 Fórmula molecular: C13H15N3.2[HCl] Peso molecular (g/mol): 286.2 Sinónimo: Quinoline, 4-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2) (ACI),4-Piperazin-1-yl-quinoline dihydrochloride,4-(1-Piperazinyl)quinoline dihydrochloride,4-(Piperazin-1-yl)quinoline dihydrochloride Nombre IUPAC: 4-piperazina-1-ilquinolina; Dihidrocloruro SMILES: Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccnc3ccccc23